Learn More
Silber-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ag in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Brand: Thermo Scientific Acros 196301000
This item is not returnable.
View return policy
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpecifications
Silver standard solution | |
1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3 | |
Kunststoffflasche | |
Farblos | |
MFCD00003414 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
Silber(1+)-nitrat | |
24470 | |
107.87 | |
1.0200g/mL | |
101.0°C | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. |
997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C) | |
7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
100 mL | |
AgNO3 | |
15, 8657 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
AAS | |
-3.0°C | |
1.02 | |
Flüssig |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Silver atomic absorption standard solution
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
RUO – Research Use Only