missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silberstab, 7 mm (0.275 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7048786
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mm
100 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
25 Millimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11357137 25 mm 25 Millimeter
11347137 100 mm 100 Millimeter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11357137

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011473.DH

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Silver rod
Namenshinweis 7mm (0.275 in.) dia.
Menge 25 mm
Geruch Characteristic
Gewicht ≈4.04g/cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Premion

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.