Learn More
Silberstab, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 150 mm (5.9 in.) Länge, hart, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver rod |
Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 150mm (5.9 in.) long, Hard |
CAS | 7440-22-4 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Ag |
MDL-Nummer | MFCD00003397 |
Menge | 1 Pc. |
Synonym | argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber |
InChI-Schlüssel | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ag] |