Learn More
Silberperchlorat, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silver perchlorate is used as a catalyst in organic chemistry. It is an effective reagent for replacing halides ligands with perchlorate. It is also used in the manufacturing of explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver perchlorate |
Schmelzpunkt | 485°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and many organic solvents (benzene,toluene,pyridine)Soluble in water,benzene and toluene. |
Formelmasse | 207.32 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Aussehen | White crystals |
Dichte | 2.806 g/cm3 at 20°C |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M10L046 | Analysenzertifikat | 13/01/2025 | 042209.22,042209.06,042209.14 |
X04I062 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | 042209.22,042209.06,042213.14,042209.14,042213.22 |
Z23H056 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 042209.22,042209.06,042213.14,042209.14,042213.22 |
J11P08 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 042209.22,042209.06,042213.14,042209.14,042213.22 |
F07Q17 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 042209.22,042209.06,042213.14,042209.14,042213.22 |
Sicherheit und Handhabung
- silver perchlorate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Perchloric acid, silver(1+) salt