Learn More
Silbernitratlösung 0.1M (0.1N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10366330 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
6 Ampules
Packungsgröße:
6 AMP
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10366330
Marke: Fisher Chemical J/7330C/90
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
MDL-Nummer MFCD00003414
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Verpackung Ampulle
pH 5.4 to 6.4
Menge 6 Ampules
Physikalische Form Flüssig