Learn More
Silbernitrat (kristallin/zertifiziertes ACS), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10346843
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10346843
Marke: Fisher Chemical S18125
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 444°C
Chemischer Name oder Material Silver Nitrate
Schmelzpunkt 212°C
Farbe Weiß
pH 5.4 to 6.4
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich Assay: ≥99.7%
Formelmasse 169.87
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte ACS-zertifiziert
Identifizierung Pass Test