missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silbernitrat, ACS-Reagenz, ≥99.0 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silbernitrat |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | AgNO3 |
| UN-Nummer | 1493 |
| IUPAC-Name | Silber(1+)-nitrat |
| Formelmasse | 169.87 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Dichte | Vapor Density: 5.8 (vs air) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur