Learn More
Silbernitrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450990
Silbernitrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450990
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11450990
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13854.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Wird verwendet für Silberbeschichtung, Fotografie, zum Herstellen anderer Silberverbindungen, für Spiegel, zum Porzellanfärben und als Histologiefarbstoff.
  • Findet Verwendung als Färbemittel in der Rasterelektronenmikroskopie und ist ein Schlüsselbestandteil in mehreren antiseptischen und antibakteriellen pharmazeutischen Zusammensetzungen auf Silberbasis.
  • Wird zur Trennung von Alken-Gemischen durch selektive Absorption und für Entschützungs- und Oxidationsreaktionen in der organischen Synthese verwendet.
  • Wird aufgrund seiner unmittelbaren Reaktion mit Halogenidionen, die unlösliches Präzipitat von Silber(I)-Halogeniden bilden, häufig als analytisches Reagenz verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 444°C
Chemischer Name oder Material Silver nitrate
Schmelzpunkt 212°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
UN-Nummer UN1493
Merck Index 14,8518
Löslichkeitsinformationen Freely soluble aq. soln., alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
Formelmasse 169.87
Verpackung Glasgefäß
Empfindlichkeit Light Sensitive
Aussehen White
Hinweise zur Zersetzung >444°C
Dichte 4.352
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62480080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
Chargennummer10252994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
Chargennummer10219658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
Chargennummer10237365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
Chargennummer10T021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: silver nitrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >