Learn More
Silberjodid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1506°C |
Chemischer Name oder Material | Silver iodide |
Schmelzpunkt | 557°C |
Namenshinweis | Pure |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Granulatpulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (ex Ag) |
Strukturformel | AgI |
Merck Index | 15, 8655 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silver iodide
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.