Learn More
Silber(II)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver(I) oxide |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | Ag2O |
Fieser | 01,1011; 02,368; 03,252; 04,430; 05,583; 06,515; 07,321; 08,442; 10,350; 11,468 |
Merck Index | 15, 8660 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dil.hno3 and ammonia,practically insoluble in alcohol |
Formelmasse | 231.74 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465405 | Analysenzertifikat | 12/08/2024 | 205802500,205800100,205800500 |
A0461792 | Analysenzertifikat | 09/04/2024 | 205802500,205800100,205800500 |
A0453022 | Analysenzertifikat | 10/05/2023 | 205802500,205800100,205800500 |
A0451868 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 205802500,205800100,205800500 |
A0451034 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 205802500,205800100,205800500 |
Sicherheit und Handhabung
- Silver(I) oxide
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.