Learn More
Silberfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346577
Silberfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346577
25 x 150 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 150 mm
150 x 150 mm
Artikelnummer. 11346577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000501.FS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver foil
Namenshinweis 0.075mm (0.003 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 150 mm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Characteristic
Gewicht ≈3g/25x150mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY01K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
ChargennummerY01K046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
ChargennummerY01K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
ChargennummerY01K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
ChargennummerT10J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog Number000501.FS,000501.GT,000501
Name des Produkts
Silberfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >