missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER SILVER 3-year Maintenance Contract
Maintenance service as contractually agreed.
606.25 € - 1361.25 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30274266
|
BINDER
DL20-0825 |
BINDER Chambers Series KBF-S, KBF-S ECO |
952.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30274292
|
BINDER
DL20-0855 |
BINDER Chambers Series UF V |
606.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30274308
|
BINDER
DL20-0875 |
BINDER Chambers Series CB, CB-S |
1052.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30274285
|
BINDER
DL20-0860 |
BINDER Chambers Series VDL |
1361.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30274277
|
BINDER
DL20-0845 |
BINDER Chambers Series KT, KB, KB ECO |
606.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30274276
|
BINDER
DL20-0815 |
BINDER Series B, BD, BD-S, E, ED, ED-S |
606.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30274270
|
BINDER
DL20-0835 |
BINDER Chambers Series MKF, MKFT |
1088.75 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30274267
|
BINDER
DL20-0865 |
BINDER Chambers Series CBF |
1126.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30274304
|
BINDER
DL20-0880 |
BINDER Chambers Series VD |
1126.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Maintenance service as contractually agreed
- Visual inspection of mechanical and electrical components
- Check of control response
- 20% discount on spare parts
- Testing of all key functions
- Calibration of one test temperature in the center of the usable space as specified by the user
- Without certificate
Spezifikation
Maintenance Service |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER SILVER 3-year Maintenance Contract