Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Verbindungsstück für GC-Kapillarsäule
Verwenden Sie SilTite GC-Kapillarsäulenanschlüsse für GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas.
Marke:  Thermo Scientific™ 290MN211
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10046604
  • 83.19 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SilTite Kapillarsäulen-Verbindungsstücke für GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas. Die Glasauskleidung gewährleistet Inertheit sowie eine geringe thermische Masse.
Verbindung von zwei GC-Säulen
Reparatur beschädigter Säulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsmuttern für Ersatzsäulen
290 MN211
0,1 bis 0,53 mm
Quarzglas-Kapillarsäule
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.