Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulenkits
Eliminieren Sie Lecks mit Thermo Scientific™ SilTite Ferrulenkits.
Marke:  Thermo Scientific™ 290MA217
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10086154
  • 193.12 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eliminieren Sie Lecks mit Thermo Scientific™ SilTite Ferrulenkits. Die Ferrule bildet eine feste, dauerhafte, luftdichte Versiegelung um die Kapillarsäule.
  • SilTite Metall-Ferrulen und -Muttern bestehen aus demselben Material und besitzen denselben Wärmeausdehnungskoeffizienten.
  • Die plane Grundfläche der Ferrule bildet eine perfekte Abdichtung zum MS-Interface
  • Die Temperaturtoleranz der Ferrule liegt deutlich über den Grenzwerten des Injektors, des MS-Interface und des GC-Ofens.
  • Anders als bei anderen Ferrulen ist ein Nachziehen nach der Montage nicht erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ferrulenkit
SilTite-Kit für Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-Injektoren
Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen
290 MA217
SilTite Metall
0,53 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulenkits > Ferrulenkit; 0,53 mm; enthält zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen; zur Verwendung mit Agilent
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.