Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonstopfen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Silikonstopfen sind speziell verarbeitete Kulturstopfen mit kontinuierlichen Blasen zur Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
Marke: Hirschmann™ 8905840
Weitere Details : net-weight : 0.25000kg
Beschreibung
- Gleichmäßige Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
30 mm | |
Grün | |
28 bis 38 mm | |
28 mm | |
10 Stück/Packung | |
20 mm |
SILICOSEN, S40 | |
Stopfen | |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien | |
39 mm | |
Silikon |