Learn More
Brand™ Silikonschläuche
Langlebige Silikonschläuche, gut geeignet für eine Vielzahl von Pump- und Transferanwendungen.
95.10 € - 198.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Silikon |
Farbe | Durchscheinend |
Produkttyp | Schläuche |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15211399
|
Brand™
143357 |
4 mm | 7 mm | 1.5 mm |
95.10 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15231399
|
Brand™
143360 |
6 mm | 10 mm | 2 mm |
198.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Durchscheinend
- Autoklavierbar (121 °C)
- Hinweis: Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
- Mindestbestellmenge von 25 Metern
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon | |
Durchscheinend | |
Schläuche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Silikonschläuche