Learn More
Masterflex™ Silikonschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
4.8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Description
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor.Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind peroxid-vernetzt und bieten eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedrigen Druckverformungsrest.
- Geruchlose, ungiftige, durchscheinende Schläuche
- Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI
- Gemäß GMP hergestellt
- Sterilisierbar im Autoklav oder mit Gammabestrahlung
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,31 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 24,9 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.5 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Show More |