Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche
Artikelnummer. p-8011953 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.0 mm
2.0 mm
3,0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
8 mm
9 mm
10.0 mm
12,5 mm
16 mm
Dicke (metrisch):
0,75 mm
1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 10430313
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für durchgehend zuverlässige und genaue Flüssigkeitstransfers.
Lieferbar in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.0 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 1.0 mm