Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 10088290
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 10088290
Marke: Deutsch Neumann™ 3100406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2. Ausgabe
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge 1 Rolle
Farbe Durchsichtig
Härte 60 (Shore A, ± 5)
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C