Learn More
BRAND™ Silikonstopfen
Silikonkonstruktion mit natürlicher Farbe. Verhindert Verschüttungen während der Arbeit im Labor.
Marke: BRAND™ 144330
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Silikonkautschuk
- Dient zur Vermeidung von unbeabsichtigten Lecks und verschütteten Flüssigkeiten
- Naturfarben
Spezifikation
25 mm | |
17 mm | |
Silikon |
Naturfarben | |
22 mm |