Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikon sind transparent.
Marke: Deutsch Neumann™ 1010579
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Transparent | |
92mm | |
Stopfen |
79mm | |
Silikon |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi > Bodendurchmesser: 79 mm; Durchmesser oben: 92 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur