Learn More
Macherey-Nagel™ Standard-Septen aus Silikon
Marke: Macherey-Nagel™ 702612
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Standard-Septa | |
60° Shore A | |
50/Packung |
12 mm | |
Silikon |