Learn More
Macherey-Nagel™ Silikon-Septa
Artikelnummer. p-8012428 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9 mm
12 mm
13 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10358341
Marke: Macherey-Nagel™ 702606
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Septum
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Härte 45° Shore A
Max. Temperatur (metrisch) 250 °C
Farbe Durchsichtig
Material Silikon
Menge 50/Packung