Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikondichtungen
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
GL 18 Schraubgewinde
Spezifikation
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
Enthält | PTFE-Manschette |
Material | Silikon |
Menge | 10/Pckg. |
Gewindegröße (metrisch) | GL18 |
Produkttyp | Dichtung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GL 18 Schraubgewinde |
Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikondichtungen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur