Learn More
Lenz Laborglasintrumente Silikon-Dichtungsringe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 01334532
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10060341
  • 238.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Schraubverschlüsse mit Bohrung
  • Material: Silikongummi (VMQ)
  • Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
32 mm
Silikon