Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Artikelnummer. 10799691
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
10,5mm
14mm
21mm
29mm
47mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10799691
Marke: Deutsch Neumann™ 1010503
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikon sind transparent.
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Diameter (Metric) Bottom 3,5mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 6,5mm
Material Silikon
Produkttyp Tapered Stopper