Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
10,5mm
14mm
21mm
29mm
47mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) Bottom | 10,5mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 14,5mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Tapered Stopper |