Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe
Zum Schutz vor Lecks im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe sind für die Verwendung mit Schraubverschlüssen vorgesehen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01331808
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11556884
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Material: Silikongummi (VMQ)
  • Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
10/Packung
Silikonkautschuk
Rohrdurchmesser:7,5 bis 9,0 mm
16 mm
Dichtungsring