Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe
Zum Schutz vor Lecks im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe sind für die Verwendung mit Schraubverschlüssen vorgesehen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01332508
Beschreibung
- Material: Silikongummi (VMQ)
- Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
8 mm | |
10/Packung | |
Silikonkautschuk |
Rohrdurchmesser:7,5 bis 9,0 mm | |
22 mm | |
Dichtungsring |