Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe
Zum Schutz vor Lecks im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe sind für die Verwendung mit Schraubverschlüssen vorgesehen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01332512
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10294521
  • 97.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Material: Silikongummi (VMQ)
  • Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
10/Packung
Silikonkautschuk
Rohrdurchmesser:11 bis 13 mm
22 mm
Dichtungsring