Learn More
IKA™ Schutzabdeckung aus Silikon
Diese Schutzabdeckung eignet sich für die einfachen RCT Magnetrührer. IKA™ H 100 Schutzabdeckungen aus Silikon sind gegenüber den meisten Säuren, alkalischen Lösungen und organischen Lösungsmitteln beständig.
Marke: IKA™ 0003661000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05400kg
Beschreibung
- Schutzabdeckung aus Silikon
- Für RCT-Basis (3380000 + 3810000), im Lieferumfang des Magnetrührers enthalten
- Max. Temperatur 135 °C
Spezifikation
135°C | |
Schutzabdeckung |