Learn More
Sartorius™ O-Ring aus Silikon
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Größe:
21 x 3mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Filterhalter aus Edelstahl, 25 mm |
| Menge | 1Each. |
| Produkttyp | O-Ring |
| Material | Silikon |
| Größe | 21 x 3mm |