Learn More
Sartorius™ O-Ring aus Silikon
Artikelnummer. p-8004880 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Größe:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3mm
45 x 3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10517821
Marke: Sartorius™ 6980110
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Polycarbonat-In-Line-Filterhalter
Menge 1Each.
Produkttyp O-Ring
Material Silikon
Größe 40 x 5 mm