Learn More
Sartorius™ O-Ring aus Silikon
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Größe:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3mm
45 x 3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Filterhalter aus Edelstahl, 47 mm |
| Menge | 1Each. |
| Produkttyp | O-Ring |
| Material | Silikon |
| Größe | 42 x 3mm |