Learn More
Heathrow Scientific™ Silikon-Labormatte
GREENER_CHOICE
Die Heathrow Scientific™ Labormatte aus Silikon ist wiederverwendbar, zuverlässig und kann beidseitig verwendet werden.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS120506
Artikelnummer. 15738177
  • 60.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Silikon in Lebensmittelqualität gemäß FDA
  • Ideal für alle Arten von Laboren und speziellere Bereiche wie Kühlräume, Reinräume, Sterilräume und Bereiche, in denen hohe Sterilität erforderlich ist
  • Schützt Arbeitsplatten vor heißen Gegenständen bis 200 °C (392 °F)
  • Allgemeine chemische Beständigkeit durch moderat oxidierende Chemikalien, konzentriertes Natriumhydroxid
  • Nicht beständig gegen viele Lösungsmittel, Öle, konzentrierte Säuren und verdünntem Natriumhydroxid
  • Waschbar mit Standarddesinfektionsmitteln in Spülen oder Geschirrspülern für eine einfache Reinigung bei wiederholtem Gebrauch
  • Kann für eine kompakte Aufbewahrung aufgerollt werden
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 15 min.
Spezifikation
Spezifikation
Labormatte
Nicht saugfähig
35 cm
60 cm
Gelb, Grau, Blau
Zentrifuge, Rührer, Vortexer, Schüttler
Silikon
14 in.
23,5 in.
35 x 60 cm
Arbeitsfläche