Learn More
Fisherbrand Silikon-Labormatte
Fisherbrand™ Silikon-Labormatten sind wiederverwendbar, zuverlässig und wendbar.
Marke: Fisherbrand
47.41 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.69300kg
Beschreibung
- Hergestellt aus lebensmitteltauglichem Silikon gemäß FDA
- Ideal für alle Arten von Laboren und speziellere Bereiche wie Kühlräume, Reinräume, Sterilräume und Bereiche, in denen hohe Sterilität erforderlich ist
- Schützt Arbeitsplatten vor heißen Gegenständen bis 200 °C (392 °F)
- Allgemeine chemische Beständigkeit durch moderat oxidierende Chemikalien, konzentriertes Natriumhydroxid
- Nicht beständig gegen viele Lösungsmittel, Öle, konzentrierte Säuren und verdünntem Natriumhydroxid
- Waschbar mit Standarddesinfektionsmitteln in Spülen oder Geschirrspülern für eine einfache Reinigung bei wiederholtem Gebrauch
- Kann für eine kompakte Aufbewahrung aufgerollt werden
- Autoklavierbar bei 121 °C für 15 min.
Spezifikation
Labormatte | |
Silikon | |
35 x 60 cm |