Learn More
Macherey-Nagel™ Hochtemperatur-Septa N 13 HT AD: 13 mm, Dicke: 3 mm, (VE=50Stck)
Marke: Macherey-Nagel™ 702623
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Hochtemperaturseptum | |
60° Shore A | |
Rot | |
50/Packung |
13 mm | |
320 °C | |
Silikon |