Learn More
Silikonstandard, 1000 mg/l in H2O/0.24 F (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep PLSI9-2Y
Beinhaltet: NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Si | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Silicon Standard | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
125 ml | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P | |
Diazan;hexafluorsilicat(2-) | |
28145 | |
Matrix Concentration Cat. No.H2O/tr. HF 1000μg/mL PLSI9-2Y, -2T, -2X 10,000 PLSI9-3Y, -3XH2O 1000μg/mL PLSI9A-2X 10,000 PLSI9A-3X |
16919-19-0, 7732-18-5 | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
F6H8N2Si | |
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F | |
178.153 | |
Assurance | |
H2O/0.4% F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Produkt nur für den Laborgebrauch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur