missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integra Biosciences™ Silicon Pro Pipettenhalter

Dieser Pipetten-Controller eignet sich für genaues und effizientes serologisches Pipettieren. Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro Pipettierer gewährleisten dank der integrierten LED eine optimale Ausleuchtung des Bereichs um die Pipette und damit ein genaueres Pipettieren sowie eine geringere Ermüdung der Augen.

Marke:  Integra Biosciences™ 156402

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10679465

  • 605.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Akkurate Verdrängung von Flüssigkeiten in der Pipette durch variablen Fingerdruck auf den Auslöser des Pipettierers
  • Federleicht mit nur 190 Gramm
  • In fünf Farben lieferbar
  • Geschwindigkeit kann durchgehend durch das Daumenrad eingestellt werden
  • Rotes LED zeigt an, wenn die Batterie aufgeladen werden muss
  • Ergonomisches Design, gemäß den Empfehlungen für eine handförmige Ergonomie
Spezifikation

Spezifikation

Glas- und Kunststoffpipetten mit Volumina von 1 bis 100 ml
12 ml/s
Pro Pipetten-Halter
230 V
Grün
PIPETBOY pro
190 g
50 Hz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote