Learn More
Siliziumpulver, kristallin, -325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323817
Siliziumpulver, kristallin, -325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323817
10 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11323817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035662.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon powder
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1346
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.999%
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Kristallpulver
Name des Produkts
Siliziumpulver, kristallin, -325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >