Learn More
Siliziumpulver, kristallin, -140 Mesh, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon powder |
Farbe | Grau |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1346 |
Menge | 50 g |
Reinheit (%) | 98% |
Netzgröße | −140 Mesh |
Geruch | Odorless |
Form | Kristallpulver |