Learn More
Silizium, optisches Fenster, 25.4 mm (1.0 Zoll) Durchmesser x 1 mm (0.04 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
Je 1
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon Optical Window |
Namenshinweis | 25.4mm (1.0 in.) dia. x 1mm (0.04 in.) thick, Uncoated, Clear Aperture 85%, Surface Finsh 40/20 |
CAS | 7440-21-3 |
Summenformel | Si |
MDL-Nummer | MFCD00085311 |
Menge | Je 1 |
Synonym | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
InChI-Schlüssel | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Si] |
IUPAC-Name | Silikon |