Learn More
Silizium(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374799
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
1 L
3 x 1 L
Silicon(IV) chloride is used as an intermediate in the manufacture of polysilicon. It is also used in the semiconductors industry, photovoltaic cells and in the production of optical fibers. Its derivatives like trichlorosilane and silane are used in the Siemens process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-04-7
Summenformel Cl4Si
Molekulargewicht (g/mol) 169.89
MDL-Nummer MFCD00011229
InChI-Schlüssel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-Name Tetrachlorsilan
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 57.6°C
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) chloride
Schmelzpunkt °C to 70°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid.
Formelmasse 169.9
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Colourless liquid
Dichte 1.483
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon(IV) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silicon tetrachloride