Learn More
Silicium(IV)2-ethylhexanoat, nominal 75 % in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476605
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 15476605
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044635.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon (IV) 2-ethylhexanoate
CAS 67939-81-5
Farbe Gelb
Summenformel C32H60O8Si
MDL-Nummer MFCD00269842
Menge 250 g
UN-Nummer UN1170
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym silicon 2-ethylhexanoate, tetrakis 2-ethylhexanoic acid, tetraanhydride with silicic acid, 2-ethylhexanoic acid tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,1',1,1'-tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, tetraanhydride with silicic acid h4sio4, silicon 2-ethylhexanoate, min. 90, tris 2-ethylhexanoyloxy silyl 2-ethylhexanoate, silicon iv 2-ethylhexanoate in ethanol, silicic acid tetrakis 2-ethylhexanoic tetraanhydride, silicon iv 2-ethylhexanoate, nominally in ethanol
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
InChI-Schlüssel UNKOLEUDCQIVBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O[Si](OC(=O)C(CC)CCCC)(OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
IUPAC-Name Tris(2-ethylhexanoyloxy)silyl2-ethylhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 600.909
PubChem CID 106984
Formelmasse 600.91
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet