Learn More
Silizium-Granulat, Feinanteile aus reinem Poly, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15456255
Silizium-Granulat, Feinanteile aus reinem Poly, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456255
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 15456255
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038542.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon granular
Namenshinweis Virgin poly fines
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße ∽1/4 in. & down
Form Brocken bis Pulver
Name des Produkts
Silizium-Granulat, Feinanteile aus reinem Poly, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >