Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus Silikon
Hergestellt aus Silikon, um diese Stopfen für Anwendungen mit Lebensmitteln geeignet zu machen. Die Kartell™ konischen Silikonstopfen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Löchern zu schließen.
15.50 € - 118.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Material | Silikon |
Produkttyp | Konischer Stopfen |
Form | Konisch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10256911
|
Kartell™
0380300 |
Durchm. oben/unten: 15/11 mm |
17.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10641122
|
Kartell™
0380400 |
Durchm. oben/unten: 16/12 mm |
18.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10003041
|
Kartell™
0380600 |
Durchm. oben/unten: 20/14 mm |
27.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10737672
|
Kartell™
0380900 |
Durchm. oben/unten: 30/21 mm |
118.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10524631
|
Kartell™
0380100 |
Durchm. oben/unten: 12/9 mm |
15.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
- Konischer Stopfen
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon | |
Konisch |
Naturfarben | |
Konischer Stopfen | |
1/Pckg. |