Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus Silikon
Click to view available options
Größe:
Durchm. oben/unten: 12/9 mm
Durchm. oben/unten: 15/11 mm
Durchm. oben/unten: 16/12 mm
Durchm. oben/unten: 20/14 mm
Durchm. oben/unten: 30/21 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
- Konischer Stopfen
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 29 mm |
| Menge | 1/Pckg. |
| Größe | Durchm. oben/unten: 30/21 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Naturfarben |
| Diameter (Metric) Bottom | 21mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 30mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Konischer Stopfen |
| Form | Konisch |