Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus Silikon
Artikelnummer. 10641122
Click to view available options
Größe:
Durchm. oben/unten: 12/9 mm
Durchm. oben/unten: 15/11 mm
Durchm. oben/unten: 16/12 mm
Durchm. oben/unten: 20/14 mm
Durchm. oben/unten: 30/21 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10641122
Marke: Kartell™ 0380400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Silikon, um diese Stopfen für Anwendungen mit Lebensmitteln geeignet zu machen. Die Kartell™ konischen Silikonstopfen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Löchern zu schließen.
  • Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
  • Konischer Stopfen
  • Autoklavierbar
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Höhe (metrisch) 20 mm
Menge 1/Pckg.
Größe Durchm. oben/unten: 16/12 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Naturfarben
Diameter (Metric) Bottom 12mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 16mm
Material Silikon
Produkttyp Konischer Stopfen
Form Konisch