Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus Silikon
Hergestellt aus Silikon, um diese Stopfen für Anwendungen mit Lebensmitteln geeignet zu machen. Die Kartell™ konischen Silikonstopfen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Löchern zu schließen.
Marke:  Kartell™ 0380300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10256911
  • 17.45 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
  • Konischer Stopfen
  • Autoklavierbar
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
18 mm
Durchm. oben/unten: 15/11 mm
Naturfarben
15mm
Konischer Stopfen
1/Pckg.
Autoklavierbar
11mm
Silikon
Konisch