missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silikon-Antischaummittel
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Schaum reduziert die Verarbeitungsgeschwindigkeit und -kapazität in vielen Laboranwendungen. Eine geringe Menge Silikon-Antischaum verhindert die Bildung von Schaum und löst schnell den bereits vorhandenen Schaum auf. Ein Schaumfilm wird durch seine Oberflächenelastizität und Viskosität stabilisiert.’ Silikone weisen geringe Oberflächenspannung und Grenzflächeneigenschaften auf. Aufgrund der fehlenden Schaumstabilisierungseigenschaften werden Schaumwände dünn und kollabieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 1.00 g/ml |
| Menge | 1 l |
| Verpackung | Polyethylen |
| Partikelgröße | 1LT |
| Porenvolumen | 1LT |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur